accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CCH3NHPHOOOOH3COHOHOHOHNNHOHO

CAS RN 119942-99-3

IUPAC Nombre: 2-[2-({hydroxy[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]phosphoryl}amino)-4-methylpentanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid sodium
Sinónimos: phosphoramidon sodium
Peso molecular (g/mol): 566.5
Fórmula molecular: C23H34N3NaO10P
InChi Key: KITONROGOABYFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Na].CC(C)CC(NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados