Learn More
Sal disódica de fosforamidón, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15475699 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15475699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63456.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de la termolisina y la colagenasa
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoramidon disodium salt
CAS 119942-99-3
Color Blanco a amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C23H34N3NaO10P
Número MDL MFCD00077870
Beilstein 8105669
Sinónimo phosphoramidon disodium salt dihydrate
Clave InChI KITONROGOABYFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(C)CC(NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[hidroxi-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxifosforil]amino]-4-metilpentanoil]amino]-3(1H-indol-3-il)propanoico;sodio;dihidratado
Peso molecular (g/mol) 566.50
PubChem CID 129893979
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.47
Porcentaje de pureza ≥97%