Learn More
Melford Fosforamidón
Descripción
Inhibidor de proteasa específico para termolisina y otras metaloproteasas.
Concentración de trabajo: 5-500 um
Nota: Este producto se envía en hielo para garantizar la estabilidad química. El producto no se enviará los viernes ni ningún día anterior a un feriado que haría que el producto permanezca almacenado durante el tránsito y se vuelva inestable.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 119942-99-3 |
| Fórmula molecular | C23H34N3O10P-2Na |
| Cantidad | 5 mg |