accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1191911-26-8

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Color 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (2)
Tipo de producto 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)