Learn More
Tocris Bioscience™ CZC 25146
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18776519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18776519 10 mg 10 miligramos
18729807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18776519 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6071/10
Potent LRRK2 inhibitor
CZC 25146 is a potent LRRK2 inhibitor (IC50 values are 4.76 and 6.87 nM for for wild-type and G2019S mutant forms of LRRK2, respectively). Also inhibits PLK4, GAK, TNK1, CAMKK2 and PIP4K2. Attenuates mutant LRRK2-induced injury of cultured rodent and human neurons. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CZC 25146
CAS 1191911-26-8
Sinónimo N-[2-[[5-Fluoro-2-[[2-methoxy-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]methanesulfonamide
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C22H25FN6O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.54
Forma física Sólido
Color Pale-purple
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.