accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3(E)(E)(E)

CAS RN 1191-41-9

IUPAC Nombre: ethyl (9E,12E,15E)-octadeca-9,12,15-trienoate
Sinónimos: ethyl linolenate
Peso molecular (g/mol): 306.49
Fórmula molecular: C20H34O2
InChi Key: JYYFMIOPGOFNPK-XSHSMGBESA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)