Learn More
Éster etílico del ácido linóleno, TRC
Código de producto. 30138641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138641 10 g 10 g
30007713 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46764510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-41-9
Fórmula molecular C20 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 306.48
Sinónimo (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl linolenate
Nombre IUPAC etil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic acid ethyl ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2559
Porcentaje de pureza >95%