Learn More
Éster etílico del ácido linolénico, TRC
Código de producto. 30468879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30468879 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30468879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL467645500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic acid ethyl ester
CAS 1191-41-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C20 H34 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl linolenate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
SMILES CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Nombre IUPAC (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 306.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2559
Porcentaje de pureza >95