accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONOH

CAS RN 1177356-70-5

IUPAC Nombre: 3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-1H,2H,3H,3aH,4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one
Sinónimos: 3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-2H,3H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one
Peso molecular (g/mol): 292.34
Fórmula molecular: C18H16N2O2
InChi Key: LZAXPYOBKSJSEX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC2=C(C=C1)N=C1N(CCC1(O)C2=O)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados