Learn More
(R)-(+)-Blebbistatin, Tocris Bioscience™
Descripción
Inactive enantiomer of the selective inhibitor of myosin II (±)-blebbistatin.
Active Enantiomer and Racemate also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Blebbistatin |
| CAS | 1177356-70-5 |
| Fórmula molecular | C18H16N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | +-blebbistatin, r-+-blebbistatin, blebbistatin, +, unii-xwg1958e8i, insolutionblebbistatin, racemic, r-blebbistatin, +-brebbistatin, tocris-1760, 4h-pyrrolo 2,3-b quinolin-4-one, 1,2,3,3a-tetrahydro-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-, 3ar, unii-20wc4j7cq6 component |
| Clave InChI | LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N |
| SMILES | CC1=CC2=C(C=C1)N=C3C(C2=O)(CCN3C4=CC=CC=C4)O |
| Nombre IUPAC | (3aR)-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one |
| Peso molecular (g/mol) | 292.338 |
| PubChem CID | 6604910 |
| Mostrar más |