Learn More
(R)-(+)-blebbistatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Blebbistatin |
| CAS | 1177356-70-5 |
| Fórmula molecular | C18 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc2N=C3N(CC[C@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (3aR)-3a-hidroxi-6-metil-1-fenil-2,3-dihidropirrolo[2,3-b]quinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 292.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1212 |