accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHCH3OHOOOHOOOHO

CAS RN 1176-08-5

IUPAC Nombre: [2-(2-benzylphenoxy)ethyl]dimethylazanium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate
Sinónimos: [2-(2-benzylphenoxy)ethyl]dimethylazanium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate
Peso molecular (g/mol): 447.48
Fórmula molecular: C23H29NO8
InChi Key: ZZYHCCDMBJTROG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O.C[NH+](C)CCOC1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C1
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados