Learn More
Sal de citrato de feniltoloxamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyltoloxamine Citrate |
| CAS | 1176-08-5 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O . C6 H8 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenyltoloxamine Citrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-bencilfenoxi)-N,N-dimetiletanamina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 447.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.1893 |