Learn More
Citrato de feniltoloxamina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30464049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464049 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464049 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0770.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltoloxamine Citrate
CAS 1176-08-5
Nombres de analitos o componentes Phenyltoloxamine Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenyltoloxamine Citrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-bencilfenoxi)-N,N-dimetiletanamina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 447.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1893 g/mol