CAS RN 1159977-24-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
7,8-Desacetil-9,10-deshidro Daunorubicinona (~90%) (impureza de doxorrubicina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
7,8-Desacetil-9,10-deshidro Daunorubicinona (~90%) (impureza de doxorrubicina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
7,8-Desacetil-9,10-deshidro Daunorubicinona (~90%) (impureza de doxorrubicina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.