Learn More
7,8-Desacetil-9,10-deshidro Daunorubicinona (~90%) (impureza de doxorrubicina), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone |
| CAS | 1159977-24-8 |
| Fórmula molecular | C19 H12 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone, Doxorubicin Impurity, 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H12O7/c1-26-11-4-2-3-8-13(11)19(25)15-14(16(8)22)17(23)9-5-7(20)6-10(21)12(9)18(15)24/h2-6,20-22,25H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2c(O)c3C(=O)c4cc(O)cc(O)c4C(=O)c3c(O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1,3,6,11-tetrahidroxi-10-metoxitetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 352.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0583 |