Learn More
7,8-Desacetil-9,10-deshidro Daunorubicinona (~90%) (impureza de doxorrubicina), TRC
Código de producto. 30351451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30351451 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30351451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28868010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone
CAS 1159977-24-8
Fórmula molecular C19 H12 O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7,8-Desacetyl-9,10-dehydro Daunorubicinone, Doxorubicin Impurity, 6,8,10,11-Tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12O7/c1-26-11-4-2-3-8-13(11)19(25)15-14(16(8)22)17(23)9-5-7(20)6-10(21)12(9)18(15)24/h2-6,20-22,25H,1H3
SMILES COc1cccc2c(O)c3C(=O)c4cc(O)cc(O)c4C(=O)c3c(O)c12
Nombre IUPAC 1,3,6,11-tetrahidroxi-10-metoxitetraceno-5,12-diona
Peso molecular (g/mol) 352.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0583