accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHN

CAS RN 1155-56-2

IUPAC Nombre: 1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Sinónimos: 1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 266.39
Fórmula molecular: C18H22N2
InChi Key: FSXGJIFBTBJMHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(N1CCC(CC1)NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados