Learn More
4-Anilino-1-benzilpiperidina, TRC
Código de producto. 30136468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136468 100 mg 100 miligramos
30134106 50 mg 50 miligramos
30009626 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA663680100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1155-56-2
Fórmula molecular C18 H22 N2
Peso molecular (g/mol) 266.38
Sinónimo 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(phenylmethyl)-, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine, 1-Benzyl-4-anilinopiperidine, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, NSC 76613, 1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Nombre IUPAC 1-benzil-N-fenilpiperidina-4-amina
SMILES C(N1CCC(CC1)Nc2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1783