Learn More
1-bencil-N-fenilpiperidin-4-amina, Mikromol™
Descripción
1-Bencil-N-fenilpiperidin-4-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 1155-56-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(phenylmethyl)-, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine, 1-Benzyl-4-anilinopiperidine, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, NSC 76613, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, Fentanyl Related Compound D, Fentanyl Citrate Impurity G, Fentanyl Impurity J, Fentanyl Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2 |
| SMILES | C(N1CCC(CC1)Nc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-N-fenilpiperidin-4-amina |
| Mostrar más |