CAS RN 115086-54-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Imidacloprid-olefina, TRC
CAS: 115086-54-9 Fórmula molecular: C9 H10 Cl N5 O2 Peso molecular (g/mol): 254.65 Sinónimo: 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine,Imidacloprid-olefin,NTN 33893-olefin,NTN 35884 Nombre IUPAC: (NE)-N-[3-[(6-cloropirida-3-il)metil]-1H-imidazol-2-ilideno]nitramide SMILES: [O-][N+](=O)\N=C\1/NC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
2
Imidacloprid-olefina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.