Learn More
Imidacloprid-olefina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318546 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318546 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283760AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-olefin
CAS 115086-54-9
Nombres de analitos o componentes Imidacloprid-olefin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 Cl N5 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, NTN 33893-olefin, NTN 35884
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5,11,13H,6H2
SMILES [O-][N+](=O)NC1=[N](Cc2ccc(Cl)nc2)C=CN1
Nombre IUPAC N-[3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1H-imidazol-2-il]nitramida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 254.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0445 g/mol