Learn More
Imidacloprid-olefina, TRC
Código de producto. 30132437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132437 100 mg 100 miligramos
17951515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI274995100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115086-54-9
Fórmula molecular C9 H10 Cl N5 O2
Peso molecular (g/mol) 254.65
Sinónimo 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, Imidacloprid-olefin, NTN 33893-olefin, NTN 35884
Nombre IUPAC (NE)-N-[3-[(6-cloropirida-3-il)metil]-1H-imidazol-2-ilideno]nitramide
SMILES [O-][N+](=O)\N=C\1/NC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-olefin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5H,6H2,(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0367
Porcentaje de pureza >95%