CAS RN 113502-52-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-Benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizin-1-ona (análogo del ketorolaco 1-ceto), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1-Keto Ketorolac, TRC
CAS: 113502-52-6 Fórmula molecular: C14 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 225.24 Sinónimo: Ketorolac Trometamol Imp. B (EP),5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one,Ketorolac 1-Keto Analog Nombre IUPAC: 5-benzoilo-2,3-dihidropirrroliza-1-uno SMILES: O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23