Learn More
1-Keto Ketorolac, TRC
Código de producto. 30135729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135729 25 mg 25 miligramos
18002340 100 mg 100 miligramos
18012010 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK19530025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113502-52-6
Fórmula molecular C14 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog
Nombre IUPAC 5-benzoilo-2,3-dihidropirrroliza-1-uno
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.079
Porcentaje de pureza >95%