Learn More
5-Benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizin-1-ona (análogo del ketorolaco 1-ceto), Mikromol™
Descripción
5-Benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizin-1-ona (análogo del ketorolaco 1-ceto)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| CAS | 113502-52-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ketorolac 1-Keto Anolog, Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), Ketorolac USP Related Compound C, Ketorolac USP RC C, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog, Ketorolac Related Compound C, Ketorolac Trometamol Impurity B, Ketorolac Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23 |
| Nombre IUPAC | 5-benzoil-2,3-dihidropirrolizin-1-ona |
| Mostrar más |