CAS RN 1134369-22-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Descloroloperamida Clorhidrato, TRC
CAS: 1134369-22-4 Fórmula molecular: C29H35ClN2O2 Peso molecular (g/mol): 479.05 Sinónimo: 4-Hydroxy-N,N-dimethyl-α,α,4-triphenyl-1-piperidinebutanamide Hydrochloride Nombre IUPAC: 4-(4-hidroxi-4-fenilpiperidina-1-il)-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida; Cloruro SMILES: CC1Nc2c(CC1)cc(F)cc2