Learn More
Descloroloperamida Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137754 100 mg 100 miligramos
30008962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226605100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134369-22-4
Fórmula molecular C29H35ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 479.05
Sinónimo 4-Hydroxy-N,N-dimethyl-α,α,4-triphenyl-1-piperidinebutanamide Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-4-fenilpiperidina-1-il)-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida; Cloruro
SMILES CC1Nc2c(CC1)cc(F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloroloperamide Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34N2O2.ClH/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24;/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3;1H