accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CN(S)(S)NNOHOOF

CAS RN 112398-08-0

IUPAC Nombre: 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Sinónimos: danofloxacin danofloxacino danofloxacine danofloxacinum pfizer brand of danofloxacin mesylate 达氟沙星 advocid advocin danofloxacin mesylate
Peso molecular (g/mol): 357.39
Fórmula molecular: C19H20FN3O3
InChi Key: QMLVECGLEOSESV-RYUDHWBXSA-N
SMILES: CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados