Learn More
Danofloxacina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311143 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311143 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11960400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danofloxacin
CAS 112398-08-0
Nombres de analitos o componentes Danofloxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 F N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Advocin, Advocip, Danofloxacin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1
SMILES CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptan-2-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 357.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1489 g/mol