Learn More
Ministerio de Agricultura Mezcla de Medicamentos Veterinarios 348 10 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Danofloxacin∣Difloxacin hydrochloride∣Enrofloxacin∣Lomefloxacin∣Marbofloxacin∣Ofloxacin∣Pefloxacin∣Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyrazine∣Sulfachlorpyridazine Sodium∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfamethoxazole∣Sulfamonomethoxine∣Sulfanilamide∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfisomidine, Sodium∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| CAS | 112398-08-0, 91296-86-5, 93106-60-6, 98079-51-7, 115550-35-1, 82419-36-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Danofloxacin∣Difloxacin hydrochloride∣Enrofloxacin∣Lomefloxacin∣Marbofloxacin∣Ofloxacin∣Pefloxacin∣Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyrazine∣Sulfachlorpyridazine Sodium∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfamethoxazole∣Sulfamonomethoxine∣Sulfanilamide∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfisomidine, Sodium∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile/Water |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Danofloxacin 10 μg/mL∣Difloxacin hydrochloride 10 μg/mL∣Enrofloxacin 10 μg/mL∣Lomefloxacin 10 μg/mL∣Marbofloxacin 10 μg/mL∣Ofloxacin 10 μg/mL∣Pefloxacin 10 μg/mL∣Sulfabenzamide 10 μg/mL∣Sulfacetamide 10 μg/mL∣Sulfachloropyrazine 10 μg/mL∣Sulfachlorpyridazine Sodium 10 μg/mL∣Sulfadiazine 10 μg/mL∣Sulfadimethoxine 10 μg/mL∣Sulfadoxine 10 μg/mL∣Sulfaguanidine 10 μg/mL∣Sulfamerazine 10 μg/mL∣Sulfamethoxazole 10 μg/mL∣Sulfamonomethoxine 10 μg/mL∣Sulfanilamide 10 μg/mL∣Sulfaphenazole 10 μg/mL∣Sulfapyridine 10 μg/mL∣Sulfaquinoxaline 10 μg/mL∣Sulfisomidine, Sodium 10 μg/mL∣Sulfisoxazole 10 μg/mL∣Trimethoprim 10 μg/mL |