Learn More
Danofloxacina, TRC
Código de producto. 17971025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971025 1 g 1 g
17942815 500 mg 500 miligramos
17942805 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1534051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112398-08-0
Fórmula molecular C19 H20 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 357.38
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Advocin, Advocip, Danofloxacin
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano-2-il]-4-oxoxinoline-3-ácido carboxílico
SMILES CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1489
Porcentaje de pureza >95%