CAS RN 111-91-1
IUPAC Nombre:
1-chloro-2-[(2-chloroethoxy)methoxy]ethane
Sinónimos:
bis(2-chloroethoxy)methane
Peso molecular (g/mol):
173.03
Fórmula molecular:
C5H10Cl2O2
InChi Key:
NLXGURFLBLRZRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCCOCOCCCl
1
–
2
de
2
resultados
1
Bis(2-cloroetoxi)metano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bis(2-cloroetoxi)metano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.