Learn More
Bis(2-cloroetoxi)metano, TRC
Código de producto. 30332046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30332046 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30332046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4185205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethoxy)methane
CAS 111-91-1
Fórmula molecular C5 H10 Cl2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- (9CI, ACI), 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] (ACI), Methane, bis(2-chloroethoxy)- (6CI, 7CI, 8CI), 1,7-Dichloro-3,5-dioxaheptane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxymethoxy)ethane, Bis(2-chloroethoxy)methane, Bis(2-chloroethyl) formal, Bis(β-chloroethyl) formal, Di(2-chloroethoxy)methane, Di-2-chloroethyl formal, Formaldehyde bis(2-chloroethyl) acetal, Formaldehyde bis(β-chloroethyl) acetal, NSC 5212
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Cl2O2/c6-1-3-8-5-9-4-2-7/h1-5H2
SMILES ClCCOCOCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-(2-cloroetoximetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 173.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0058
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.