Learn More
Bis(2-cloroetoxi)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-chloroethoxy)methane |
| CAS | 111-91-1 |
| Fórmula molecular | C5 H10 Cl2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- (9CI, ACI), 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2-chloroethane] (ACI), Methane, bis(2-chloroethoxy)- (6CI, 7CI, 8CI), 1,7-Dichloro-3,5-dioxaheptane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxymethoxy)ethane, Bis(2-chloroethoxy)methane, Bis(2-chloroethyl) formal, Bis(β-chloroethyl) formal, Di(2-chloroethoxy)methane, Di-2-chloroethyl formal, Formaldehyde bis(2-chloroethyl) acetal, Formaldehyde bis(β-chloroethyl) acetal, NSC 5212 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Cl2O2/c6-1-3-8-5-9-4-2-7/h1-5H2 |
| SMILES | ClCCOCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(2-cloroetoximetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 173.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0058 |