Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
92.22€ - 169.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material de la carcasa | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material de la carcasa | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12936259
|
Idex
02011-00 |
2 μm | Acero inoxidable | 0,66 ul |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12946259
|
Kinesis™
02011-01 |
0,5 μm | Acero inoxidable | 0,66 ul |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12936279
|
Kinesis™
02010-35 |
0,5 μm | PEEK | 1,3 ul |
169.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11574835
|
Idex
A-318 |
0,5 μm | Stainless Steel | 0.23 uL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Ideal for higher-flow systems
- Interchangeable frits make protection more economical
- Compatible with SFC and HPLC
- Available to fit a variety of tubing sizes
Especificaciones
Filtro de precolumna en línea |