Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Brand: Kinesis™ 02011-01
Additional Details : Peso : 0.25000kg
Description
- Ideal para sistemas de mayor flujo
- Las fritas intercambiables reducen los costes de la protección
- Compatible con SFC y HPLC
- Compatible con diversos tamaños de tubos
Specifications
0,5 μm | |
Filtro de precolumna en línea | |
0,94 in |
Acero inoxidable | |
0,66 ul |