Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca: Idex A-318
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Ideal para sistemas de mayor flujo
- Las fritas intercambiables reducen los costes de la protección
- Compatible con SFC y HPLC
- Compatible con diversos tamaños de tubos
Especificaciones
0,5 μm | |
Filtro de precolumna en línea | |
1 pulg |
Stainless Steel | |
0.23 uL |