Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca:  Idex 02011-00
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12936259
  • 165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para sistemas de mayor flujo
  • Las fritas intercambiables reducen los costes de la protección
  • Compatible con SFC y HPLC
  • Compatible con diversos tamaños de tubos
Especificaciones
Especificaciones
2 μm
Filtro de precolumna en línea
0,94 in
Acero inoxidable
0,66 ul