Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro sin cenizas endurecido para análisis cuantitativo, de grado 55
Apto para una amplia gama de aplicaciones analíticas.
6.95€ - 69.05€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0.007% |
---|---|
Formato | Disco simple |
Material | Refined Cellulose, Cotton Linters |
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Tamaño de poro | 2 to 3 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11772405
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
16.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11762405
|
Fisherbrand™
|
110mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11782405
|
Fisherbrand™
|
150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11792405
|
Fisherbrand™
|
185mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11710215
|
Fisherbrand™
|
240mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11732405
|
Fisherbrand™
|
55mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11742405
|
Fisherbrand™
|
70mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Fabricado con celulosa refinada y línteres de algodón
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- Papel endurecido con bajo contenido de cenizas con un contenido de ceniza típico del 0,007 %
- Superficie ligeramente granulada y adecuada para una amplia gama de aplicaciones analíticas
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Refined Cellulose, Cotton Linters | |
2 to 3 μm | |
Used for Acid solutions analysis and for filtration under high pressure | |
100/paquete | |
Ashless Hardened Quantitative Filter Paper |
Disco simple | |
2 to 3 μm | |
180 sec. | |
55 | |
0.14mm |