Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro sin cenizas endurecido para análisis cuantitativo, de grado 55
Apto para una amplia gama de aplicaciones analíticas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11742405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • High wet strength and chemical resistance
  • Made from refined cellulose and cotton linters
  • Washed with acid and cleaned with demineralized water to obtain high purity
  • Low ash, hardened paper with typical ash content of 0.007%
  • Slightly grained surface and suitable for wide range of analytical applications
Especificaciones
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007%
Refined Cellulose, Cotton Linters
2 to 3 μm
Used for Acid solutions analysis and for filtration under high pressure
100/paquete
Ashless Hardened Quantitative Filter Paper
Disco simple
2 to 3 μm
180 sec.
55
0.14mm
70mm