Learn More
Novus Biologicals™ Zymosan, TLR2 Ligand
Código de producto. 18779873 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18779873 200 mg 200 miligramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18779873 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP226233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    286.65€ / 200 miligramos
    Ahorro 17.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Buffer: The Zymosan suspension solution is insoluble and remains opaque. Resuspend the solution by vortexing right before use. Dilution: Functional, In vitro assay, Ligand Activation Reconstitute with 50mg Zymosan with 1ml ethanol in a sterilized non-pyrogenic vial by vortexing to a final concentration of 50mg/ml. When diluting further, use sterilized endotoxin-free water or PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Cantidad 200 mg
Para utilizar con (aplicación) This product is useful for activation of Toll-like Receptor 2 (TLR2). Stimulation of TLR2 has been reported with 1 to 10μL. Note: TLR2 activation at this range of concentrations of Zymosan has also been observed in our product validation tests. Use in In vivo assay and functional inhibition reported in scientific literature (PMID 25846753). Use in ligand activation reported in scientific literature (PMID 25957979). Use in in vitro reported in scientific literature (PMID 27351455).
Objetivo Zymosan, TLR2 Ligand
Especie Humano