missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zuclopenthixol, TRC

Código de producto. p-200166951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30138316 10 mg 10 miligramos
17970805 0.5 mg 0.50 miligramo
17983705 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30138316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ70148510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 53772-83-1
Fórmula molecular C22 H25 Cl N2 O S
Peso molecular (g/mol) 400.96
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
Nombre IUPAC 2-[4-[(3Z)-3-(2-clorotiaxanteno-9-ilideno)propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zuclopenthixol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1376
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.