Learn More
Zuclopentixol (1 mg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30464791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464791 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT82351X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Fórmula molecular C22 H25 Cl N2 O S
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[(3Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)propil]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 400.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1376
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL