Descripción
ZSCAN4 Polyclonal antibody specifically detects ZSCAN4 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZSCAN4 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FLJ35105, MGC126787, zinc finger and SCAN domain containing 4, Zinc finger protein 494MGC126789, ZNF494zinc finger and SCAN domain-containing protein 4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-227 of human ZSCAN4 (NP_689890.1).,, Sequence:, MALDLRTIFQCEPSENNLGSENSAFQQSQGPAVQREEGISEFSRMVLNSFQDSNNSYARQELQRLYRIFHSWLQPEKHSKDEIISLLVLEQFMIGGHCNDKASVKEKWKSSGKNLERFIEDLTDDSINPPALVHVHMQGQEALFSEDMPLRDVIVHLTKQVNAQTTREANMGTPSQTSQDTSLETGQGYEDEQDGWNSSSKTTRVNENITNQGNQIVSLIIIQEENGPRPEEGGVSSDNPYNSKRAELVTARSQEGSINGITFQGVPMVMGAGCISQPEQSSPESALTHQSNEGNSTCEVHQKGSHGVQK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |