Learn More
ZP2 Antibody, DyLight 405, R&D Systems™
Código de producto. 18009027 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18009027 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18009027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297981V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZP2 Polyclonal specifically detects ZP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Zona pellucida glycoprotein 2, zona pellucida glycoprotein 2 (sperm receptor), zona pellucida glycoprotein ZP2, Zona pellucida protein A, zona pellucida sperm-binding protein 2, Zp-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZP2 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7783
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus