Learn More
Zorifertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16477618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477618 10 mg 10 miligramos
16433637 50 mg 50 miligramos
16427536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18750
MedChemExpress Zorifertinib (AZD3759) is a potent, orally active, central nervous system-penetrant, EGFR inhibitor. At Km ATP concentrations, the IC50s are 0.3, 0.2, and 0.2 nM for EGFRwt, EGFRL858R, and EGFRexon 19Del, respectively.
Zorifertinib (AZD3759) is a potent, orally active, central nervous system-penetrant, EGFR inhibitor. At Km ATP concentrations, the IC50s are 0.3, 0.2, and 0.2 nM for EGFRwt, EGFRL858R, and EGFRexon 19Del, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zorifertinib
CAS 1626387-80-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClFN5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD3759
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.72 mM)
SMILES ClC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC(N4[C@H](C)CN(C)CC4)=O)C=C23)=C1F
Peso molecular (g/mol) 459.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.9
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease