Learn More
LNI Swissgas ZNG EOLO XL 5L
Código de producto. 17892119 Tienda LNI Swissgas Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
17892119 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17892119 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6920.72.105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Generador de nitrógeno PSA con horno catalizador.
  • Generador de nitrógeno PSA 5 L/min.
  • Con horno catalizador.
  • Necesita una fuente de aire seco y sin aceite.
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Generador de gas nitrógeno