Learn More
Novus Biologicals™ ZNF776 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18587383 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18587383 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18587383 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00284309T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo ZNF776
Sinónimo DKFZp686K10134, DKFZp781G1213, FLJ38288, zinc finger protein 776
Símbolo de gen ZNF776