missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZNF766 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18461269 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18461269 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18461269 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00090321T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo ZNF766
Sinónimo zinc finger protein 766
Símbolo de gen ZNF766
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.